4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1662-1G OR1662-5G OR1662-25G
APOSOR1662-1GEA 218 DKK
APOSOR1662-1G APOSOR1662-5G APOSOR1662-25G
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde 98%
4-Bromoindole-3-carboxyaldehyde
Formel: C₉H₆BrNO
Molekylvægt: 224.06 g/mol
Smeltepunkt: 179 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05864695
CAS-nummer: 98600-34-1