5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16617-250MG OR16617-1G
APOSOR16617-250MGEA 985 DKK
APOSOR16617-250MG APOSOR16617-1G
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrochloride 97%
5-(Morpholin-4-ylmethyl)isoxazole-3-carboxylicacid hydrochloride
Formel: C₉H₁₃ClN₂O₄
Molekylvægt: 248.67 g/mol
Smeltepunkt: 154…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08277061
CAS-nummer: 944450-97-9