(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16605-1G OR16605-250MG
APOSOR16605-1GEA 1050 DKK
APOSOR16605-1G APOSOR16605-250MG
(3-Morpholinophenyl)methanol 97%
(3-Morpholinophenyl)methanol
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Smeltepunkt: 51…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772812
CAS-nummer: 145127-38-4