Glycolaldehyde diethyl acetal
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR16597-100G
OR16597-25G
OR16597-5G
APOSOR16597-100GEA
2240
DKK
APOSOR16597-100G
APOSOR16597-25G
APOSOR16597-5G
Glycolaldehyde diethyl acetal
Glycolaldehyde diethyl acetal
Formel:
HOCH₂CH(OCH₂CH₃)₂ Kogepunkt: 166…167 °C Flammepunkt: 62 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00051486 CAS-nummer: 621-63-6 EINECS: 210-697-5 |