3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16596-1G OR16596-5G OR16596-10G
APOSOR16596-1GEA 164 DKK
APOSOR16596-1G APOSOR16596-5G APOSOR16596-10G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₃BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12827551
CAS-nummer: 1189513-50-5