Benzylamin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR16591-1KG OR16591-250G OR16591-5KG
APOSOR16591-1KGEA 654 DKK
APOSOR16591-1KG APOSOR16591-250G APOSOR16591-5KG
Benzylamin 98%
Benzylamin
Formel: (C₆H₅)CH₂NH₂
Kogepunkt: 183…185 °C
Smeltepunkt: 10 °C
Massefylde: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008106
CAS-nummer: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,III