tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Cyano-1H-indole-3-carboxaldehyde, N-BOC protected
OR1657-1G OR1657-5G OR1657-25G
APOSOR1657-1GEA 1110 DKK
APOSOR1657-1G APOSOR1657-5G APOSOR1657-25G
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-5-cyano-3-formyl-1H-indole-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₄N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 914348-93-9