Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR16566-1G OR16566-250MG OR16566-100MG
APOSOR16566-1GEA 2260 DKK
APOSOR16566-1G APOSOR16566-250MG APOSOR16566-100MG
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Tetrahydrofuran-3-carbonyl chloride
Formel: C₅H₇ClO₂
Kogepunkt: 75…76 °C/15mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06656696
CAS-nummer: 69595-02-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,II