6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Chroman-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Chroman-6-boronic acid, pinacol ester
OR16520-1G OR16520-250MG OR16520-5G
APOSOR16520-1GEA 447 DKK
APOSOR16520-1G APOSOR16520-250MG APOSOR16520-5G
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman 99%
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)chroman
Formel: C₁₅H₂₁BO₃
Molekylvægt: 260.14 g/mol
Smeltepunkt: 72…74.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12028565
CAS-nummer: 1002727-88-9