1,5-Dibromnaphthalen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16492-1G OR16492-5G
APOSOR16492-1GEA 218 DKK
APOSOR16492-1G APOSOR16492-5G
1,5-Dibromnaphthalen 98%
1,5-Dibromnaphthalen
Formel: C₁₀H₆Br₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00089984
CAS-nummer: 7351-74-8