(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Tetrahydro-3-furoic acid
OR16452-1G OR16452-5G OR16452-25G
APOSOR16452-1GEA 164 DKK
APOSOR16452-1G APOSOR16452-5G APOSOR16452-25G
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
(±)-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₈O₃
Molekylvægt: 116.1152 g/mol
Kogepunkt: 140…141 °C/15mmHg
Massefylde: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075173
CAS-nummer: 89364-31-8