5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR16449-1G OR16449-100MG OR16449-250MG OR16449-500MG
APOSOR16449-1GEA 2750 DKK
APOSOR16449-1G APOSOR16449-100MG APOSOR16449-250MG APOSOR16449-500MG
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
5-Pyridin-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06496471
CAS-nummer: 278803-20-6