6-Amino-2-methylnicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16448-1G OR16448-100MG OR16448-250MG OR16448-500MG OR16448-2.5G
APOSOR16448-1GEA 3250 DKK
APOSOR16448-1G APOSOR16448-100MG APOSOR16448-250MG APOSOR16448-500MG APOSOR16448-2.5G
6-Amino-2-methylnicotinic acid
6-Amino-2-methylnicotinic acid
Formel: C₇H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258839
CAS-nummer: 680208-82-6