2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR16444-1G OR16444-5G
APOSOR16444-1GEA 426 DKK
APOSOR16444-1G APOSOR16444-5G
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid 95%
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
Formel: C₆H₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11100199
CAS-nummer: 390360-97-1