2-Piperidinonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16443-1G OR16443-250MG OR16443-500MG
APOSOR16443-1GEA 687 DKK
APOSOR16443-1G APOSOR16443-250MG APOSOR16443-500MG
2-Piperidinonicotinic acid
2-Piperidinonicotinic acid
Formel: C₁₁H₁₄N₂O₂
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02181988
CAS-nummer: 78253-61-9