4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16442-1G OR16442-5G OR16442-25G
APOSOR16442-1GEA 371 DKK
APOSOR16442-1G APOSOR16442-5G APOSOR16442-25G
4-Bromo-1H-benzoimidazole 98%
4-Bromo-1H-benzoimidazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197.0320 g/mol
Smeltepunkt: 166…168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09754164
CAS-nummer: 83741-35-9