3-Methoxypicolinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Methoxypyridine-2-carboxylic acid
OR16441-1G OR16441-250MG
APOSOR16441-1GEA 774 DKK
APOSOR16441-1G APOSOR16441-250MG
3-Methoxypicolinic acid
3-Methoxypicolinic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07367569
CAS-nummer: 16478-52-7