1-Chlorethyl chlorformat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloroethyl carbonochloridate
OR16433-100G OR16433-25G OR16433-500G
APOSOR16433-100GEA 491 DKK
APOSOR16433-100G APOSOR16433-25G APOSOR16433-500G
1-Chlorethyl chlorformat 98%
1-Chlorethyl chlorformat
Formel: C₃H₄Cl₂O₂
Kogepunkt: 118…121 °C
Smeltepunkt: –65 °C
Massefylde: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000647
CAS-nummer: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN nummer: 2742
ADR: 6.1+3+8,II