Tetrabutylammoniumnitrat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR16429-100G OR16429-500G
APOSOR16429-100GEA 1570 DKK
APOSOR16429-100G APOSOR16429-500G
Tetrabutylammoniumnitrat
Tetrabutylammonium nitrate
Formel: C₁₆H₃₆N₂O₃
Smeltepunkt: 116…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043202
CAS-nummer: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,III