3-Chlor-2-methylpropen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR16423-250G OR16423-1KG
APOSOR16423-250GEA 0 DKK
APOSOR16423-250G APOSOR16423-1KG
3-Chlor-2-methylpropen
3-Chloro-2-methylpropene
Formel: C₄H₇Cl
Molekylvægt: 90.55 g/mol
Kogepunkt: 71…72 °C
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 0.925 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –10 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000953
CAS-nummer: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN nummer: 2554
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02167