5-Methoxynicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16421-1G OR16421-250MG
APOSOR16421-1GEA 218 DKK
APOSOR16421-1G APOSOR16421-250MG
5-Methoxynicotinic acid
5-Methoxynicotinic acid
Formel: C7H7NO3
Smeltepunkt: 127…131 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01603648
CAS-nummer: 20826-03-3