2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16411-100G OR16411-25G
APOSOR16411-100GEA 3130 DKK
APOSOR16411-100G APOSOR16411-25G
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
2-(2-Nitrophenyl)ethanol
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167.17 g/mol
Kogepunkt: 267 °C
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007192
CAS-nummer: 15121-84-3
EINECS: 239-178-1