Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 3-(dimethylamino)acrylate, 3-(Dimethylamino)acrylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
OR16403-100G OR16403-25G
APOSOR16403-100GEA 436 DKK
APOSOR16403-100G APOSOR16403-25G
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Ethyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molekylvægt: 143.19 g/mol
Kogepunkt: 118…121 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 17…18 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00144269
CAS-nummer: 924-99-2