4-Chlorbenzoylchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Chlorobenzoyl chloride
OR16400-100G OR16400-25G
APOSOR16400-100GEA 251 DKK
APOSOR16400-100G APOSOR16400-25G
4-Chlorbenzoylchlorid 98%
4-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 221…222 °C
Smeltepunkt: 41944 °C
Massefylde: 1,377 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000686
CAS-nummer: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II