6-Bromo-4-methoxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR16166-1G OR16166-5G
APOSOR16166-1GEA 1610 DKK
APOSOR16166-1G APOSOR16166-5G
6-Bromo-4-methoxyquinoline
6-Bromo-4-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₈BrNO
Molekylvægt: 238.0806 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04036192
CAS-nummer: 874792-20-8