3-Chlor-5-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16145-1G OR16145-25G OR16145-5G
APOSOR16145-1GEA 164 DKK
APOSOR16145-1G APOSOR16145-25G APOSOR16145-5G
3-Chlor-5-methoxybenzoesyre
3-Chlor-5-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇ClO₃
Smeltepunkt: 172…176 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01317994
CAS-nummer: 82477-67-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III