3-Iodobenzyl alkohol, Technical Grade

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

OR16142-100G OR16142-25G OR16142-5G
APOSOR16142-100GEA 2300 DKK
APOSOR16142-100G APOSOR16142-25G APOSOR16142-5G
3-Iodobenzyl alkohol, Technical Grade
3-Iodobenzyl alkohol
Formel: C₇H₇IO
Kogepunkt: 254…255 °C
Massefylde: 1,842 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004635
CAS-nummer: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR