Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[4-(2-Oxoethanoyl)phenyl]piperidine hydrate, 4-(Piperidin-1-yl)phenylglyoxal hydrate
OR1613-1G OR1613-500MG OR1613-5G
APOSOR1613-1GEA 1310 DKK
APOSOR1613-1G APOSOR1613-500MG APOSOR1613-5G
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate 95%
Oxo[4-(piperidin-1-yl)phenyl]acetaldehyde hydrate
Formel: C₁₃H₁₅NO₂.H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08705865
CAS-nummer: 93290-93-8