3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16078-100G OR16078-5G OR16078-25G
APOSOR16078-100GEA 4840 DKK
APOSOR16078-100G APOSOR16078-5G APOSOR16078-25G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin 95%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 105…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006259
CAS-nummer: 15128-90-2