2-Nitro-4-picoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Methyl-2-nitropyridine
OR16077-1G OR16077-5G
APOSOR16077-1GEA 556 DKK
APOSOR16077-1G APOSOR16077-5G
2-Nitro-4-picoline
2-Nitro-4-picoline
Formel: C₆H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114155
CAS-nummer: 18368-71-3