4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16071-25G OR16071-5G
APOSOR16071-25GEA 2300 DKK
APOSOR16071-25G APOSOR16071-5G
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one, Technical Grade
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₃H₃ClO₃
Kogepunkt: 121…123 °C/18mmHg
Massefylde: 1,504 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005383
CAS-nummer: 3967-54-2
EINECS: 223-583-5