1-Boc-2-methylpiperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16016-250MG OR16016-25G OR16016-5G
APOSOR16016-250MGEA 164 DKK
APOSOR16016-250MG APOSOR16016-25G APOSOR16016-5G
1-Boc-2-methylpiperazine 95%
1-Boc-2-methylpiperazine
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179168
CAS-nummer: 120737-78-2