1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR16008-1G OR16008-25G OR16008-5G
APOSOR16008-1GEA 436 DKK
APOSOR16008-1G APOSOR16008-25G APOSOR16008-5G
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Formel: C₁₂H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 260 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014473
CAS-nummer: 27318-90-7