4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR1600-1G OR1600-5G
APOSOR1600-1GEA 774 DKK
APOSOR1600-1G APOSOR1600-5G
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Methoxyphenylglyoxal hydrate
Formel: C₉H₁₀O₄
Kogepunkt: 145…147 °C/13mmHg
Smeltepunkt: 35 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234534
CAS-nummer: 16208-17-6