(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1S,2R)-N1-Boc-1,2-cyclohexanediamine, (1S,2R)-2-Amino-1-(tert-butoxycarbonylamino)cyclohexane, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate, (1S,2R)-2-Amino-1-(Boc-amino)cyclohexane
OR15997-1G OR15997-5G OR15997-10G
APOSOR15997-1GEA 850 DKK
APOSOR15997-1G APOSOR15997-5G APOSOR15997-10G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Formel: C₁₁H₂₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09952105
CAS-nummer: 365996-30-1