4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1597-1G OR1597-5G
APOSOR1597-1GEA 1640 DKK
APOSOR1597-1G APOSOR1597-5G
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate 95%
4-Hydroxyphenylglyoxal hydrate
Formel: C₈H₈O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 197447-05-5