Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15964-1G OR15964-250MG OR15964-100MG
APOSOR15964-1GEA 2050 DKK
APOSOR15964-1G APOSOR15964-250MG APOSOR15964-100MG
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate 97%
Methyl-2-bromofuran-3-carboxylate
Formel: C₆H₅BrO₃
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09879944
CAS-nummer: 197846-06-3