2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15940-1G OR15940-5G
APOSOR15940-1GEA 1160 DKK
APOSOR15940-1G APOSOR15940-5G
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
2-Chloro-3-methoxypropionic acid
Formel: C₄H₇ClO₃
Kogepunkt: 155 °C/24,8mmHg
Massefylde: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093624
CAS-nummer: 2544-05-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,III