2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15939-1G OR15939-5G OR15939-25G
APOSOR15939-1GEA 208 DKK
APOSOR15939-1G APOSOR15939-5G APOSOR15939-25G
2,4-Dichloro-5-nitropyridine 97%
2,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368834
CAS-nummer: 4487-56-3