2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15938-1G OR15938-5G OR15938-100MG
APOSOR15938-1GEA 186 DKK
APOSOR15938-1G APOSOR15938-5G APOSOR15938-100MG
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine 98%
2-Chloro-5-nitropyridin-4-amine
Formel: C₅H₄ClN₃O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09033797
CAS-nummer: 2604-39-9