4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15925-5G OR15925-1G OR15925-25G
APOSOR15925-5GEA 186 DKK
APOSOR15925-5G APOSOR15925-1G APOSOR15925-25G
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00087680
CAS-nummer: 5018-38-2
EINECS: 255-699-1