2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiazole-2-carboxylic acid
OR15912-5G OR15912-10G
APOSOR15912-5GEA 589 DKK
APOSOR15912-5G APOSOR15912-10G
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094169
CAS-nummer: 14190-59-1