3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR1585-1G OR1585-250MG OR1585-5G
APOSOR1585-1GEA 491 DKK
APOSOR1585-1G APOSOR1585-250MG APOSOR1585-5G
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine 95+%
3-Amino-2,6-dimethoxypyridine
Formel: C7H10N2O2
Kogepunkt: 116…117 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 41…43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00832865
CAS-nummer: 28020-37-3