1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Amino-7-nitro-1,1,3,3,6-pentamethylindane
OR15761-10G OR15761-1G OR15761-5G
APOSOR15761-10GEA 3260 DKK
APOSOR15761-10G APOSOR15761-1G APOSOR15761-5G
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
1,1,3,3,6-Pentamethyl-7-nitro-5-indanamine
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₂
Molekylvægt: 248.33 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03783538
CAS-nummer: 255393-53-4