Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15760-1G OR15760-5G
APOSOR15760-1GEA 654 DKK
APOSOR15760-1G APOSOR15760-5G
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₉NO₂S
Smeltepunkt: 61…63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772793
CAS-nummer: 59944-78-4