7-Bromobenzo[b]furan 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Bromobenzofuran
OR15756-1G OR15756-250MG
APOSOR15756-1GEA 186 DKK
APOSOR15756-1G APOSOR15756-250MG
7-Bromobenzo[b]furan 95%
7-Bromobenzo[b]furan
Formel: C₈H₅BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09056756
CAS-nummer: 133720-60-2