O-Benzylhydroxylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR15742-100G OR15742-25G
APOSOR15742-100GEA 1220 DKK
APOSOR15742-100G APOSOR15742-25G
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
Formel: C₇H₉NO
Molekylvægt: 123.155 g/mol
Kogepunkt: 118…119 °C/30mmHg
Massefylde: 1.058 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00221709
CAS-nummer: 622-33-3
UN nummer: 2735
ADR: 8 III