1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15689-1G OR15689-5G
APOSOR15689-1GEA 1530 DKK
APOSOR15689-1G APOSOR15689-5G
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
1-Boc-3-hydroxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Smeltepunkt: 55…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972246
CAS-nummer: 224779-27-5