(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR15679-100G OR15679-25G OR15679-5G
APOSOR15679-100GEA 644 DKK
APOSOR15679-100G APOSOR15679-25G APOSOR15679-5G
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(R)-(-)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.
Formel: C₉H₁₇NO₃
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317838
CAS-nummer: 109431-87-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III