3-Boc-aminopyrrolidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR15678-5G
OR15678-1G
OR15678-25G
APOSOR15678-5GEA
545
DKK
APOSOR15678-5G
APOSOR15678-1G
APOSOR15678-25G
3-Boc-aminopyrrolidine 95%
3-Boc-aminopyrrolidine
Formel:
C₉H₁₈N₂O₂ Smeltepunkt: 63…68 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00059040 CAS-nummer: 99724-19-3 |